Fortfahren mit
78019
L-Phenylalanin
≥99.0% (NT), BioUltra
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-propionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-568-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1910408
€ 66,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Phenylalanin, BioUltra, ≥99.0% (NT)
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 110°C
color
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤100 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 274 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Gene Information
Other Notes
Growth requirement of various microorganisms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P548240541W358509
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
98.5-101.0%
assay
-
assay
99%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
TraceCERT®
product line
-
optical activity
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)