Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 151,00 |
Über diesen Artikel
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
concentration
~5% in toluene
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.491-1.495
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Treat the glass tubing that you use for columns with Sylon-CT solution (5% dimethyldichlorosilane in toluene). It deactivates the tubing for use up to 350 °C to 400 °C, far exceeding the capabilities of other deactivating agents used at room temperature. Sylon CT™ also deactivates transfer lines and glass or glass-lined injection port liners. Instructions included.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| grade derivatization grade ((GC derivatization)) | grade - | grade - | grade - |
| concentration ~5% in toluene | concentration - | concentration - | concentration ~5% (dimethyldichlorosilane in heptane) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.491-1.495 | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.388 |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 149012-25G | 04061836682446 |