Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,50 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 58,40 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 78,80 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
70 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
C[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Si/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI key
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
It is also employed as a reagent in the synthesis of hydrophilic and hydrophobic silica nanoparticles and amides from unprotected amino acids.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% (GC) | description ≥99.5% | description 98% | description 95% |
| assay ≥98.5% (GC) | assay ≥99.5% | assay 98% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent | reaction suitability - |
| mp −76 °C (lit.) | mp −76 °C (lit.) | mp −111 °C (lit.) | mp - |
| refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.404 (lit.) | refractive index n20/D 1.383 (lit.) | refractive index n20/D 1.369 (lit.) |
| density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.07 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.852 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlordimethylsilan
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-78-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?