Fortfahren mit
07697
Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-D-glutaminsäure-5-tert.-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 32,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,60
€ 71,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.47
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 32,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +4.5±1, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
86-96 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m1/s1
InChI key
OTKXCALUHMPIGM-HXUWFJFHSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.520354770347625
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
86-96 °C
mp
105-110 °C
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Glu(OtBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
289647-5G04061826284346
289647-25G04061826284339
07697-5G-F04061832641034
07697-1G-F04061826221266