Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 720,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H23NO6/c1-2-13-29-21(25)12-11-20(22(26)27)24-23(28)30-14-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h2-10,19-20H,1,11-14H2,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI key
LRBARFFNYOKIAX-FQEVSTJZSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description ≥96.0% (HPLC) | description ≥98.0% (HPLC) |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]20/D −16.5±2°, c = 1% in DMF | optical activity [α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Glu(OAll)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?