Fortfahren mit
07363
Tenivastatin Ammoniumsalz
analytical standard
Synonym(e):
RR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalinheptansäure Ammoniumsalz, Simvastatin-säure Ammoniumsalz, no translation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H40O6 NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.61
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
4836426
€ 174,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
FFPDWNBTEIXJJF-OKDJMAGBSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.012201.012001.01201
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
storage temp.
−20°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥98.0% (iodometric)
assay
≥98.0% (iodometric)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Guldvang et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 58, 174-183 (2015-10-18)
Endocrine modulating effects of Simvastatin (SV) and its metabolite, Simvastatin β-hydroxy acid (SVA), were investigated in H295R cells and in female Sprague-Dawley (SPRD) rats. H295R cells were exposed to SV and SVA concentrations from 0 to 10μM for 48h. Four
Ayaka Shiozawa et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 36, 100364-100364 (2020-12-21)
The inhibition of CYP2C9-mediated warfarin metabolism by acid or lactone forms of statin converted in the body and effects of CYP2C9 genetic variants on their inhibition are not fully understood. Here, the effects of acid and lactone forms of statins
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112631-100G04061838700100
07363-25MG04061838647986