product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (iodometric)
form
solid
potency
742 mg/kg LD50, oral (Rat)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
pH
3.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
120 °C (decomposition)
solubility
620 g/L
density
1.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-].[N+H4].[N+H4]
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
- Novel Hydrolytic Degradable Crosslinked Interpenetrating Polymeric Networks (IPNs): An Efficient Hybrid System to Manage the Controlled Release and Degradation of Misoprostol.: In dieser Studie wird die Verwendung von Ammoniumperoxodisulfat als Initiator bei der Synthese hydrolytisch abbaubarer IPNs zur kontrollierten Wirkstoffabgabe untersucht. Der innovative Ansatz bietet eine neue Möglichkeit für Wirkstoffabgabesysteme in pharmazeutischen Anwendungen (Mehmood et al., 2023).
- Amikacin-Loaded Chitosan Hydrogel Film Cross-Linked with Folic Acid for Wound Healing Application.: In dieser Forschungsarbeit wird Ammoniumperoxodisulfat verwendet, um mit Amikacin beladene Chitosan-Hydrogelfilme zu vernetzen, die verbesserte antibakterielle Eigenschaften und Potenzial für Wundheilungsanwendungen aufweisen (Mehmood et al., 2023).
- Synthesis and In Vitro Evaluation of Aspartic Acid Based Microgels for Sustained Drug Delivery.: Diese Arbeit unterstreicht die Rolle von Ammoniumperoxodisulfat bei der Synthese von Mikrogelen auf Asparaginsäurebasis, mit denen vielversprechende Ergebnisse für Systeme für die anhaltende Wirkstoffabgabe erzielt werden (Suhail et al., 2021).
- Fabrication and In Vitro Evaluation of pH-Sensitive Polymeric Hydrogels as Controlled Release Carriers.: Die Studie untersucht die Verwendung von Ammoniumperoxodisulfat bei der Herstellung von pH-empfindlichen Polymerhydrogelen, die Potenzial für Anwendungen mit kontrollierter Wirkstoffabgabe bieten (Suhail et al., 2021).
- Extraction of Lithium from Single-Crystalline Lithium Manganese Oxide Nanotubes Using Ammonium Peroxodisulfate.: Diese Forschungsarbeit stellt eine neuartige Methode zur Extraktion von Lithium unter Verwendung von Ammoniumperoxodisulfat vor und unterstreicht dessen Bedeutung für die Entwicklung fortschrittlicher Materialien für Energiespeicheranwendungen (Shi et al., 2020).
Analysis Note
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0002 %
Glührückstand (als SO₄): ≤ 0,1 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumperoxodisulfat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c