Fortfahren mit
06561
Ameisensäure-Triethylamin-Komplex 5:2
≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Triethylammonium-formiat 2:5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 433,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.50
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4150472
Assay:
≥99.0% (NT)
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
refractive index
n20/D 1.428
functional group
amine
SMILES string
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI key
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reductant for iridium-catalyzed greener amine synthesis by transfer hydrogenation of imines.
A Versatile Catalyst for Reductive Amination by Transfer Hydrogenation
Other Notes
Activated form of formic acid used for reduction reactions.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W420555523461T72761
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥95%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.428
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the pH and molarity of it?
    1 answer
    1. The pH has not been determined for this product. The molarity can be calculated by dividing the density (1.035 g/mL) by the molecular weight (86.50 g/mol). The molarity would be approximately 11.97 M.