Merck
T72761
Sigma-Aldrich
Trimethylamin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
Trimethylammoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.57
Beilstein:
3905063
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
283-284 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
InChIKey
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Trimethylaminhydrochlorid ist ein Vorläufer bei der Herstellung von ionischer Aluminiumchlorid-trimethylaminhydrochlorid-Flüssigkeit, die häufig für die Elektroabscheidung von Aluminiumdrähten eingesetzt wird. Es wird auch bei der Synthese von Trimethylamingallan, Trimethylaminboran und azidverbundenen, perowskitartigen metallorganischen Gerüsten (MOF) eingesetzt.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Danny Orabi et al.
JCI insight, 6(9) (2021-05-15)
Gut microbe-derived metabolites influence human physiology and disease. However, establishing mechanistic links between gut microbial metabolites and disease pathogenesis in animal models remains challenging. The major route of absorption for microbe-derived small molecules is venous drainage via the portal vein
Electrodeposition of aluminum wires from the Lewis acidic AlCl3/trimethylamine hydrochloride ionic liquid without using a template.
Su C-J, et al.
Electrochemical Communications, 34, 170-173 (2013)
GaN@ ZIF-8: Selective formation of gallium nitride quantum dots inside a zinc methylimidazolate framework.
Esken D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(41), 16370-16373 (2011)
Cation-dependent magnetic ordering and room-temperature bistability in azido-bridged perovskite-type compounds.
Zhao X-H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(43), 16006-16009 (2013)
Structures and Aggregation of the Methylamine?Borane Molecules, MenH3?nN?BH3 (n = 1?3), Studied by X-ray Diffraction, Gas-Phase Electron Diffraction, and Quantum Chemical Calculations.
Aldridge S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(6), 2231-2243 (2009)