Fortfahren mit
06476
Ambersep 900 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-45 mesh, strongly basic
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 80,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ambersep® 900 Hydroxid-Form, OH--form, strongly basic
Quality Segment
form
beads
moisture
64%
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~75% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
20-50 mesh
capacity
0.8 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz.
Application
Ambersep 900 hydroxide resin has been used for the selective removal of chlorophyll from natural extracts with a high phytochemical content.[1] It may be used as a catalyst for the synthesis of glycerol carbonate by using glycerol and dimethyl carbonate reactants.
Legal Information
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10343-U44290217476
matrix
styrene/divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
separation technique
cation exchange
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
trimethylammonium
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
20-50 mesh
particle size
580-680 μm
particle size
50-100 mesh
particle size
-
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)