Fortfahren mit
44290
AmberChrom 1X2 Chlorid-Form
50-100 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
strongly basic
Quality Level
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
moisture
65-75%
loss
~70% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
AmberChrom 1X2 (formerly Dowex 1X2) is an anion exchange resin.
Application
AmberChrom 1X2 chloride form has been used in the purification step for the synthesis of methyl-esterified sialic acid analogs bearing a diazirine photocrosslinker on the N-acyl (C-5) side chain 5-(SiaDAz).
Stark basisches (Typ I) Anionentauscherharz für die Lebensmittel & Arzneistoffproduktion, entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
AmberChrom 1X2 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin for food & drug processing. it has been used to characterize a dual emission sensing luminescence material for water-dissolved oxygen sensing. AmberChrom ion exchange resin has also been used to demonstrate decontamination of (99g) Tc from spent 99Mo waste solution and recovery of (99g)Tc for research use.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
217387217395217425
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
trimethylbenzylammonium functional group
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume
capacity
0.7 meq/mL by wetted bed volume, 65-75 % water retention capacity
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hannes Hochreiner et al.
Talanta, 66(3), 611-618 (2008-10-31)
The characterization of a dual emission sensing luminescence material for water-dissolved oxygen sensing is presented in this paper. The oxygen-sensitive material is based on a dual-emitting luminescent molecule immobilized onto an adequate solid support. The metal chelate formed between the
Sankha Chattopadhyay et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 66(12), 1814-1817 (2008-08-16)
A simple separation technique of (99m)Tc from Na(2)[(99)Mo]MoO(4) in sodium hydroxide solution obtained from the (98)Mo(n,gamma)(99)Mo reaction is described. Low to medium specific activity (99)Mo-molybdate solution of 7.4-18.5GBq (200-500mCi) in sodium hydroxide was passed through a tiny Dowex-1 column (25mg)
Photocrosslinking of glycoconjugates using metabolically incorporated diazirine-containing sugars
Bond MR, et al.
Nature Protocols, 4(7), 1044-1044 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
44290-100G04061832282800
44290-1FT304061833660799
44290-2.5KG04061833660805
44290-500G04061833660812
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.