Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 127,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOAl(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.47
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
230-325-5
MDL number:
Assay:
~75% (Al)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
Quality Level
assay
~75% (Al)
form
powder
reaction suitability
core: aluminum, reagent type: catalyst
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Al](O)O
InChI
1S/C18H36O2.Al.2H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;2*1H2/q;+3;;/p-3
InChI key
UGMCXQCYOVCMTB-UHFFFAOYSA-K
Application
Used for the packaging of pharmaceuticals, and in the preparation of colors for cosmetics.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form - |
| assay ~75% (Al) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade technical | grade - | grade purum | grade - |
| reaction suitability core: aluminum, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Tarek A Ahmed et al.
AAPS PharmSciTech, 15(3), 772-780 (2014-03-22)
The objective of this study was to investigate the sustained release of a hydrophilic drug, montelukast (MK), from two biodegradable polymeric drug delivery systems, in situ implant (ISI) and in situ microparticles (ISM). N-Methyl pyrrolidone (NMP), dimethyl sulfoxide (DMSO), triacetin
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 06270-1KG | 04061838646002 |