Merck
1.01091
Aluminiumhydroxid
powder, hydrargillite EMPLURA®
Synonym(e):
Aluminiumhydroxid, Hydrargillit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al(OH)3 · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.00
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
244-492-7
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
form
powder
loss
30.0-35.0% loss on ignition, 700°C
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
~90 g/100 mL
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.3%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al].O.O.O
InChI
1S/Al.3H2O/h;3*1H2
InChI key
MXRIRQGCELJRSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Investigation into the Influence of the Process Parameters on the Stability of a Poly(Vinyl)-Alcohol-Based Coating System.: Erläutert die Stabilisierung von Polymermaterialien mithilfe von Aluminiumhydroxid und betont dessen Bedeutung in der Materialwissenschaft zur Verbesserung der Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit von Beschichtungen (Canale et al., 2024).
Analysis Note
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO): ≤ 0,05 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,3 %
Glühverlust (700 °C): 30,0–35,0 %
Schüttdichte: ca. 90 g/100 mL
Partikelgröße (<&#8199; 150&#8199; &#181; m): ca. 90
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c