Fortfahren mit
05670
Allantoin
≥98.0% (N)
Synonym(e):
5-Ureido-hydantoin, Glyoxyldiureid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,30
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,70
€ 53,02
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-592-8
Beilstein/REAXYS Number:
102364
MDL number:
Assay:
≥98.0% (N)
Form:
powder
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (N)
form
powder
ign. residue
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
Synthesis of Mannich bases for use as antibacterial agents
Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents
Biochem/physiol Actions
Purin-Metabolit des Harnsäure-Stoffwechselwegs. Harnsäure reagiert auch mit freien Radikalen zu Allantoin, daher könnte Allantoin zu einem nützlichen Biomarker für oxidativen Stress werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
101293993791A0349000
Allantoin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012939
Allantoin
Allantoin analytical standard
Supelco
93791
Allantoin
Allantoin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0349000
Allantoin
assay
≥98.0% (N)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
functional group
-
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.2%
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allantoin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Khairia M. Youssef, et al
Medicinal Chemistry Research, 11, 481-503 (2003)
Sh. Joshi
Oxidation Communications, 32, 714-723 (2009)
Raymond Javan Chan et al.
Radiation oncology (London, England), 7, 121-121 (2012-08-02)
Radiation-induced skin reaction (RISR) is one of the most common and distressing side effects of radiotherapy in patients with cancer. It is featured with swelling, redness, itching, pain, breaks in skin, discomfort, and a burning sensation. There is a lack
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B68607-25G04061833435922
B68607-5G04061833435953
05670-100G04061838642370
05670-25G04061838642387
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf