Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-592-8
Beilstein/REAXYS Number:
102364
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
ign. residue
≤0.2%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
InChI key
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Allantoin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological samples using different chromatography techniques.
Biochem/physiol Actions
Purin-Metabolit des Harnsäure-Stoffwechselwegs. Harnsäure reagiert auch mit freien Radikalen zu Allantoin, daher könnte Allantoin zu einem nützlichen Biomarker für oxidativen Stress werden.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allantoin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?