Fortfahren mit
05549
trans-2,cis-6-Nonadienal
analytical standard
Synonym(e):
Veilchenblätter-Aldehyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH=CHCH2CH2CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.21
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
209-178-6
MDL number:
€ 90,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥94.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.472-1.480, n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-95 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3-,8-7+
InChI key
HZYHMHHBBBSGHB-ODYTWBPASA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
294675W278009W337706
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
assay
≥94.5% (GC)
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥96%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2,cis-6-Nonadienal
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
181.4 °F
flash_point_c
83 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Böttcher et al.
Food chemistry, 169, 492-498 (2014-09-23)
The aim of the present study was to evaluate the off-flavour masking potential of pea dextrin (PD) in emulsions rich in ω-3 and ω-6-fatty acids in comparison with maltodextrin (MD) and 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HPBCD). After optimisation of the homogenisation procedure, stable
Laure Saint-Lary et al.
Chemistry & biodiversity, 11(6), 843-860 (2014-06-18)
Absolutes isolated from Viola odorata leaves, valuable materials for the flavor and fragrance industry, were studied. Violets are mainly cultivated in France and Egypt and extracted locally. The absolutes of the two origins showed different olfactory profiles both in top
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T89605-50G04061837379956
T89605-5G04061831827736
T89605-10G04061838357144
05549-100MG04061838641458