Fortfahren mit
05495
Silberproteinat
~8% Ag basis
Synonym(e):
Protargol, Silberproteinat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 244,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
concentration
~8% Ag
pH
8.0-9.5 (10 mg/mL in H2O)
Application
Silver proteinate (Protargol) is used as a component of the Periodic Acid-ThioSemiCarbazide-Silver Proteinate (PA-TSC-SP) staining protocol for ultrastructural detection of carbohydrates such as glycogen, and proteoglycans.
Other Notes
Protargol silver impregnation and neuronal selectivity - light and electron microscopic observations[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.015158.188811.01506
Silver wool for elemental analysis
Supelco
1.01506
Silver
concentration
~8% Ag
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pH
8.0-9.5 (10 mg/mL in H2O)
pH
5.0-6.5 ( in H2O, suspension)
pH
-
pH
-
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Renu Gupta et al.
European journal of protistology, 42(1), 29-48 (2006-10-31)
The oxytrichid ciliate Architricha indica nov. gen., nov. sp., isolated from the river Yamuna, Delhi, shows a new combination of characters. It possesses a flexible body, 18 frontal-ventral-transverse (FVT) cirri, 3 right and 2 left marginal cirral rows, 6 dorsal
V S Minasian et al.
Vestnik otorinolaringologii, (6)(6), 36-37 (2005-02-09)
The authors review current views on the treatment of acute rhinitis (AR) in infants and present their experience in AR treatment of 30 infants aged from 3 days to 1 year. Combined treatment with Physiomer baby quickly eradicated inflammation. The
Bettina Sonntag et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 51(6), 670-677 (2005-01-26)
Two euplanktonic ciliates, Urotricha psenneri n. sp. (Prostomatida) and Amphileptus piger (Vuxanovici, 1962) n. comb. (Pleurostomatida), were discovered in the surface plankton of the oligotrophic Lake Traunsee in Austria. Their morphology and infraciliature were studied in live cells as well
Global Trade Item Number
SKUGTIN
807971100004022536397221
807971025004022536397214
S9381-500G04061836961367
05495-5G04061838637574
05495-25G04061833414767