Fortfahren mit
05164
(Aminomethyl)phosphonsäure
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Aminomethanphosphonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2P(O)(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.04
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1701219
€ 57,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
InChI key
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43952106615324817
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
assay
98%
assay
99%
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
-
product line
-
impurities
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Aminomethyl)phosphonsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)