324817
(Aminomethyl)phosphonsäure
99%
Synonym(e):
Aminomethanphosphonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Löslichkeit
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
InChIKey
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... F10(2159) , F2(2147) , PLG(5340)
rat ... Gria1(50592) , Gria2(29627) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm4(24417) , Grm5(24418) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable