Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,70 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 145,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 232,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
impurities
≤0.5% water
mp
185-190 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine, chloro
SMILES string
ClC1=CC=C(N([C+](N(C)C)N(C)C)N=[N+]2[O-])C2=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C11H15ClN5O.F6P/c1-15(2)11(16(3)4)18-17-10-7-8(12)5-6-9(10)13-14-17;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
ZHHGTMQHUWDEJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group amine, chloro | functional group chloro | functional group - | functional group - |
| form powder | form solid | form crystals | form solid |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.5% (CHN) | assay ≥99.0% (TLC/N) | assay ≥98.0% (CHN) |
| mp 185-190 °C | mp 153-156 °C | mp 218-221 °C (dec.) | mp 143-153 °C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?