Fortfahren mit
09668
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uroniumhexafluorphosphat
≥99.0% (TLC/N)
Synonym(e):
O-(N-Succinimidyl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium-hexafluorophosphat, HSTU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
€ 75,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16F6N3O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
€ 75,75
Listenpreis€ 101,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC/N)
form
crystals
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
mp
218-221 °C (dec.)
solubility
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(\ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](\C)C
InChI
1S/C9H16N3O3.F6P/c1-10(2)9(11(3)4)15-12-7(13)5-6-8(12)14;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N,N′,N′-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate can be used to prepare N-succinimidyl 4-[18F]fluorobenzoate ([18F]-SFB), a prosthetic group for the fluorination of biomolecules for PET imaging.
Application
Reactant for:
Synthesis of liposomal contrast agents for magnetic resonance imaging
Synthesis of thiol-reactive Cy5 derivatives
Synthesis of protein labeling molecules
Other Notes
Coupling reagent for peptide synthesis and the formation of other amides. Even in aqueous solution yields are excellent
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
04936385530821897
description
≥99.0% (TLC/N)
description
≥98.0% (HPLC)
description
97%
description
for synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.0% (TLC/N)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
solubility
acetonitrile: 0.5 g/mL, slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
218-221 °C (dec.)
mp
185-190 °C
mp
198-201 °C (lit.)
mp
<-80 °C
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)