Fortfahren mit
04739
Indoxyl-Streifen
suitable for microbiology
Synonym(e):
Acetoxyindol-Teststäbchen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,30
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Agency:
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
Suitability:
Moraxella spp., Campylobacter spp.
Application(s):
clinical testing
food and beverages, microbiology
Technique(s):
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Storage temp.:
2-8°C
€ 67,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
product line
BioChemika
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Moraxella spp., Campylobacter spp.
Application
Schnelltest für die Detektion von Acetatesterase-Aktivität in Mikroorganismen. Der Test basiert auf der Reaktion von freien Indoxylgruppen mit Sauerstoff, die zu einem Farbumschlag führt. Acetatesterase-Aktivität kommt in Campylobacter spp. und Branhamella catarrhalis vor. Der Test ist geeignet zum Screenen und für die Identifikation von verdächtigen mikrobiellen Kolonien. Das Testergebnis kann nach 3-5 min abgelesen werden.
Packaging
100 Teststreifen
Other Notes
Der Kit enthält Plastikstäbchen mit einer Aktivzone, gesättigt mit 3-Acetoxy-indol, welches ein Substrat für die Acetatesterase ist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
018691.442431.44242
suitability
Moraxella spp., Campylobacter spp.
suitability
Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp.
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
agency
according to ISO 10272-1:2017, according to ISO 10272-2:2017
agency
-
agency
-
agency
-
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04739-100STRIPS-F04061838635808