Fortfahren mit
01869
Hippurat-Streifen-Kit
suitable for microbiology
Synonym(e):
Hippurat-Messstreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Technique(s):
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Storage temp.:
2-8°C
€ 62,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Quality Segment
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Gardnerella vaginalis, Streptococcus spp.
Application
Test zur Identifikation von Hippurathydrolaseaktivität in beta-haemolytischen Gruppe B Streptokokken, Gardnerella vaginalis, Campylobakter jejuni und anderen Mikroorganismen.
Der Test basiert auf der Hydrolyse von Natriumhippurat durch die Hippurathydrolase bzw. der Produktion von Benzoesäure und Glycin. Nach 24 h Inkubation reagiert das durch die Enzymreaktion entstandene Glycin mit Chromogen (Ninhydrin) zu einem blau-violetten Farbstoff.
Other Notes
Der Kit beinhaltet 50 Hippurat-Streifen (Kat.-Nr. 92472) gesättigt mit Natriumhippurat und 350 mg Chromogen in 15 ml Diluent (Kat.-Nr. 01875)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
047391.118601.44243
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-25°C
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
beverage testing
food testing
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
suitability
Campylobacter spp., Streptococcus spp.
suitability
Moraxella spp., Campylobacter spp.
suitability
-
suitability
molds, yeasts
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
50.0 °F - closed cup
flash_point_c
10 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, Is this product suitable to detect if there is any hippurate in our samples? Is it a quantitative test or a qualitative test? Are there any restrictions on sample types?
    1 answer
    1. This kit is used for the detection of hippurate hydrolase, an enzyme produced by a number of pathogenic organisms. Hippurate is the substrate embedded into the test strips. Hippurate hydrolase produced by bacteria will hydrolyze the embedded hippurate in the test strip. One of the resulting by-products, glycine, reacts with the chromogen producing a blue/purple color, indicating a positive test. This is a qualitative test. Tests are limited to cultures taken from samples that have been incubated for at least 24 hours. See the link below to review the protocol: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/398/494/01869dat.pdf