Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,00 | |
| 5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 218,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| refractive index n20/D 1.497 | refractive index - | refractive index n20/D 1.375 | refractive index - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1075310005 | 04022536091556 |
| 101036-25G | 04061838665515 |
| 101036-5G | 04061838665522 |
| 04071-5ML | 04061838628848 |
| 04071-1ML | 04061838628831 |