40147-U
C8-C40-Alkane-Kalibrierstandard
in dichloromethane (varied)
About This Item
Empfohlene Produkte
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 mL
Konzentration
in dichloromethane (varied)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sonstige Hinweise
Analyt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?