Fortfahren mit
03738
5-Fluorouracil
analytical standard
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-5-Fluoropyrimidin, 5-FU, 5-Fluor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.08
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-085-6
Beilstein/REAXYS Number:
127172
MDL number:
€ 52,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
General description
5-Fluorouracil is an anti-tumor agent, widely used in the treatment of various malignancies.
Application
5-Fluorouracil may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in hospital effluents by capillary electrophoresis,[1] and in biological samples[2][3] and environmental samples[4] by chromatography based techniques.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0250000F66278.18505
Fluorouracil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0250000
Fluorouracil
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorouracil
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)