Fortfahren mit
F6627
5-Fluorouracil
≥99% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
2,4-Dihydroxy-5-Fluoropyrimidin, 5-FU, 5-Fluor-2,4(1H,3H)-pyrimidindion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 212,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3FN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.08
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
200-085-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
127172
€ 33,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Fluorouracil, ≥99% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white
mp
282-286 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: soluble, DMSO/DMF: soluble, methanol: soluble
εmax
7.07 at 265 nm in 0.1 M HCl
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
InChI key
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TYMS(7298)
Application
5-Fluorouracil wurde für die Induzierung der Apoptose in Zellen verwendet. Es wird als chemosensibilisierendes Mittel verwendet.
Biochem/physiol Actions
Ein potenter Antitumor-Wirkstoff, der die Pyrimidinsynthese durch Hemmung der Thymidylatsynthetase beeinflusst und dadurch intrazelluläre dTTP-Pools abbaut. Er wird zu Ribonukleotiden und Desoxyribonukleotiden metabolisiert, die in die RNA und DNA integriert werden können. Die Behandlung von Zellen mit 5-FU führt zu einer Ansammlung von Zellen in der S-Phase und induziert nachweislich eine p53-abhängige Apoptose.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP9953439228.18505
Fluorouracil British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP995
Fluorouracil
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white
color
-
color
white
color
-
solubility
1 M NH4OH: soluble, methanol: soluble, DMSO/DMF: soluble
solubility
-
solubility
hot water: 1 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorouracil
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I see that there is limited solubility of the product in water, and that heat had to be applied. Which is the maximum heat that can be applied?
    1 answer
    1. There is no solubility testing for F6627 in water during quality control testing. The product is tested at 50 mg/ml in 1 M Ammonium Hydroxide. Product 343922 is tested for solubility at 5mg/ml in DMF and DMSO. The product is also tested at 1 mg/ml in hot water. Hot can be up to about 95°C. It should be noted that no solution stability studies have been performed on solutions heated to 95°C.
      The Product Information Sheet for F6627 lists solution stability at 37°C for 7 days only. Solutions at 25°C are stable for several weeks. Solutions stored at 0-4°C are stable for at least 4 months. The product information for 343922 states stock solutions are stable up to 3 months at -20°C. Solubility in aqueous solutions increases with pH. The trend in storage temperatures shows decreased solution stability with increasing temperature.
      Different sources will give widely varying solubility information for 5 Fluorouracil. The solubility guarantee for F6627 is listed on the Specification Sheet/Certificate of Analysis as 50mg/ml in 1M NaOH. The guarantees for 343922 are DMF (5 mg/ml), DMSO (5 mg/ml), Methanol (1 mg/ml), or hot H?O (1 mg/ml). Claims made by other suppliers are not guaranteed.
      Helpful?
  2. Is Product F6627, 5-Fluorouracil, sterile?
    1 answer
    1. No. No sterility or endotoxin testing has been performed. Solutions of the product can be sterile filtered before use.
      Helpful?
  3. Why does the 5-Fluorouracil have no effect on my cell line, even at micromolar concentrations that should be more than high enough?
    1 answer
    1. Some cells, and in particular cancer cells, may be resistant to 5-fluorouracil.  Please see this paper Huanwen, W., et al., Molecular Cancer, 8, 125 (2009) which addresses this observation, as well as references 16 and 30 in this publication.If the cells are treated with the closely related gemcitabine (Sigma-Aldrich Product G6423), and cell growth is not inhibited by that drug either, you will have shown that the "problem" is with the cell line, and not with the drug(s).
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Products F6627 and 47576 are stated to have 99% purity.  What are the differences between the two 5-fluorouracil products?
    1 answer
    1. The purity of Product No. F6627 is determined by TLC (thin layer chromatography).  The purity of deleted product 47576 was determined by HPLC (high performance liquid chromatography).
      Helpful?
  6. Do you have 5-FU (5-Fluorouracil) for injection? If not, how can I prepare it from the powder?
    1 answer
    1. Sigma-Aldrich lists several fluorouracil products, but we do not offer Fluorouracil for injection. Our 5-Fluorouracil (5-FU) products cannot be given to human patients. (Note that although Product F8423 meets USP testing specifications, it is not a pharmaceutical grade or PharmaGrade product.)Having said that, a solution for injection into research animals could be prepared the same way as the Fluorouracil Injection, USP is. According to the drugs.com, "Fluorouracil Injection, USP, an antineoplastic anti-metabolite, is a colorless to yellow aqueous sterile, nonpyrogenic injectable solution for intravenous administration. Each mL contains: 50 mg fluorouracil; pH is adjusted to 8.6 to 9.4 with sodium hydroxide".
      Helpful?
  7. I see that Product F6627, 5-Fluorouracil, is soluble at a concentration of 50 mg/mL in 1M ammonium hydroxide. Do you have any information regarding the solubility in water?
    1 answer
    1. Although product F6627 is not tested for solubility in water, there should be some limited solubility. Product 47576 has been tested at 10 mg/mL in water, although heat had to be applied. Upon cooling it might be possible to observe some precipitation. No testing in water is performed at Sigma on a lot to lot basis. The product is more soluble at higher alkaline pH.