Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,40 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 181,00 | |
| 2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 |
Quality Segment
assay
≥97.0% (KT)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 100 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless | solubility H2O: soluble, clear, colorless |
| assay ≥97.0% (KT) | assay 98.5-101.5% | assay 98.5-101.5% (titration) | assay 98.5-101.5% |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) | mp 248 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 03685-500G | 04061838626813 |
| 03685-2.5KG | 04061832747279 |
| 03685-1KG | 04061826189757 |