Fortfahren mit
03630
Ethylendiamintetraessigsäure Calcium-Dinatriumsalz Hydrat
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Synonym(e):
Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-529-9
MDL number:
Assay:
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
form
powder
functional group
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate (EDTA-CaNa2) is a chelating agent used in various fields including water treatment and pharmaceutical applications.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ED2SC340073PHR1510
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, KT)
assay
97.0-102.0% (titration)
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Temmei Ito et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 10(1), 015025-015025 (2015-03-03)
In order to obtain a hydroxyapatite (HAp)-poly(ethylene glycol) (PEG) composite, tetra amine-terminated PEG was crosslinked using disuccinimidyl tartrate to obtain a PEG hydrogel. Using two kinds of chelators with different stability constants for Ca ion (N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine-N,N',N'-triacetic acid (EDTA-OH, 8.14)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S2424-25G04061836918897
S2424-10G04061833077566
S2424-5G04061835549337
S2424-1G04061835516797
03630-50G04061833448359
03630-1KG04061826714263
03630-250G04061838619723
Questions
  1. What is the specific gravity and density for item 03630, Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate?
    1 answer
    1. The specific gravity is 0.9386, and the density is 0.93 g/mL at 25°C.