Fortfahren mit
ED2SC
Ethylendiamintetraessigsäure Calcium-Dinatriumsalz Hydrat
Synonym(e):
Calciumdinatriumethylendiamintetraacetat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Ca(OOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · aq
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.27 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-529-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
97.0-102.0% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
solubility
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
InChI key
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Application
  • MIL-101(Fe) based biomass as permeable reactive barrier applied to EK-PRB remediation of antimony contaminated soil.: In dieser Studie wird EDTA als Chelatbildner verwendet, um die Leistung einer auf MIL-101(Fe) basierenden reaktiven Barriere für die elektrokinetische Sanierung von antimonkontaminierten Böden zu verbessern (Wang et al., 2023).
  • Proteomic signatures of synergistic interactions in antimicrobials.: Diese Proteomik-Studie untersucht die synergistischen Wechselwirkungen antimikrobieller Substanzen und unterstreicht die Rolle von EDTA bei der Verbesserung der antimikrobiellen Wirksamkeit durch Aufbrechen mikrobieller Zellmembranen (Zhou et al., 2023).
  • Rapid and zero-cost DNA extraction from soft-bodied insects for routine PCR-based applications.: Diese Studie stellt eine neuartige Methode für die DNA-Extraktion mit EDTA vor, welche die DNA-Extraktion aus weichhäutigen Insekten für PCR-Anwendungen vereinfacht und deren Kosten reduziert (Jangra und Ghosh, 2022).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ED3SSE5391E0270
assay
97.0-102.0% (titration)
assay
≥95%
assay
≥99.0%
assay
98% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 1.6 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: chelator
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf