Fortfahren mit
03338
α-Arbutin
analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxyphenyl-α-D-glucopyranosid, Hydrochinon-O-α-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89675
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC and GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC2=CC=C(O)C=C2
InChI
1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BJRNKVDFDLYUGJ-ZIQFBCGOSA-N
General description
α-Arbutin is a glycosylated hydroquinone and an anomer of naturally occurring arbutin. It is a potent inhibitor of tyrosinase, a vital enzyme involved in epidermal melanin biosynthesis. α-Arbutin finds extensive application as a powerful skin-lightening agent in cosmetic industries.
Application
α-Arbutin may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in cosmetics by high-performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4256T944990210
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
microbiology
format
neat
format
-
format
-
format
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Syntheses of arbutin-$\alpha$-glycosides and a comparison of their inhibitory effects with those of $\alpha$-arbutin and arbutin on human tyrosinase
Sugimoto K, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 51(7), 798-801 (2003)
Syntheses of $\alpha$-arbutin-$\alpha$-glycosides and their inhibitory effects on human tyrosinase
Sugimoto K, et al.
Journal of Bioscience and Bioengineering, 99(3), 272-276 (2005)
Isolation of $\alpha$-arbutin from Xanthomonas CGMCC 1243 fermentation broth by macroporous resin adsorption chromatography
Liu C, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 925, 104-109 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117552-100G04061838705136
117552-25G04061838705143
03338-100MG04061838618320