Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
concentration
0.2% in isopropanol
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
density
0.79 g/mL at 20 °C
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| density 0.79 g/mL at 20 °C | density - | density - | density 0.79 g/cm3 |
| concentration 0.2% in isopropanol | concentration - | concentration - | concentration 80-100 % (w/w) (Rhodamine B) |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-63-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 185361-5G | 04061838757081 |
| 185361-100G | 04061838757074 |
| 8007621000 | 04022536362328 |
| 8007620100 | 04022536362311 |
| 185361-500G | 04061838339850 |
| 40818-100MG | 04061831988512 |
| 02558-500ML | 04061838195333 |
| 02558-100ML | 04061838617682 |