Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31ClN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.01
EC Number:
201-383-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
45170
Beilstein/REAXYS Number:
4091619
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltencomposition
Dye content, 90%
mp
210-211 (dec.) (lit.)
λmax
543 nm
SMILES string
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Geeignet als Laserfarbstoff. Reagenz zur kolorimetrischen Bestimmung von Cadmium.
Features and Benefits
Starker Farbstoff
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| composition Dye content, 90% | composition - | composition - | composition - |
| mp 210-211 (dec.) (lit.) | mp 210-211 (dec.) (lit.) | mp 210-211 (dec.) (lit.) | mp - |
| λmax 543 nm | λmax - | λmax - | λmax - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamin B
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?