Fortfahren mit
02140
Bis(2-ethylhexyl)adipat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Bis-(2-ethylhexyl)-adipat, DOA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
€ 44,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.447
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(2-ethylhexyl) adipate also known as dioctyl adipate (DOA) can be used as a plasticizer for improving the impact properties of polymers. DOA is also used to produce clear films for food packaging applications and in synthetic rubber industries due to its compatibility with nitrocellulose and ethylcellulose.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W51900652519702138
refractive index
n20/D 1.447
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
Quality Level
100, 500
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl)adipat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of bis (2-ethylhexyl) adipate in food products
Nerin C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(10), 1833-1835 (1992)
Use of plasticizers for electrochemical sensors
Recent Advances in Plasticizers (2012)
Polylactide (PLA) designed with desired end?use properties: 1. PLA compositions with low molecular weight ester?like plasticizers and related performances
Murariu M, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 19(6), 636-646 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
02140-1L04061838612212