Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[-CH2CH2CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.57
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-090-1
Beilstein/REAXYS Number:
1803774
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
assay
≥99.0% (GC), ≥99.0%
refractive index
n
bp
175 °C/2 mmHg (lit.)
mp
<−70 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl)adipat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?