Fortfahren mit
01916
Agar
powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
Agar-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
MDL number:
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
loss
≤10% loss on drying
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
mp
85-89 °C
transition temp
gel point 34-36 °C
gel strength
≥800 g/cm2Nikkan, after autoclaving
anion traces
sulfate (SO42-): ≤2.75%
cation traces
Ca: ≤500 ppm, Mg: ≤200 ppm
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Agar is a gelatinous substance, commonly used as a solidifying agent in microbiological media. It provides a stable platform for the growth of microorganisms. This agar is a mixture of Gelidium agar and a small amount of Gracilaria agar. It gives a very clear gel and shows the same good characteristics as the typical pure Gelidium agar.
Analysis Note
Toxic substances: absence
Nephelosi/after autoclaving NTU <8
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5676305038A7921
Agar powder, suitable for microbiology
Millipore
01916
Agar
Agar high purity, low ionic content, low gel strenght, suitable for microbiology
Millipore
56763
Agar
Agar suitable for microbiology
Millipore
05038
Agar
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
agriculture, microbiology
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
pH
6-7.5 (1.5% in gel, after autoclaving )
pH
-
pH
5.5-7.5 (25 °C)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
124664-100G04061832105987
124664-25G04061832105994
01916-500G04061842293582