Merck
A7921
Sigma-Aldrich
Agar
suitable for plant cell culture, powder
Synonym(e):
Agar-Agar
About This Item
Lineare Formel:
(C12H18O9)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
algae (Rhodophyceae)
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Übergangstemp.
congealing temperature 30-35 °C
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Agar enthält Agarose und Agaropektin, wobei Agarose das wichtigste gelbildende Heteropolysaccharid darstellt. Agarose enthält β-D-Galactose und 3,6-Anhydro-α-L-Galactose, die β(1-4)-glycosidisch miteinander verbunden sind, Neoagarobiose genannt. Außerdem enthält sie Agarobiose aus denselben Disaccharid-Einheiten mit α(1-3)-Verbindung. Die Hauptquelle von Agar sind die Zellwände von Seetang aus der Familie Rhodophyceae.
Anwendung
Agar wird als Bestandteil der folgenden Medien genutzt:
  • Gamborgs B5 Regenerationsmedium
  • Murashige und Skoog (MS) Medium für das Keimen von Hypericum triquetrifolium-Samen
  • in Trieb-induzierendem und mit Naphthalin-Essigsäure vorbehandeltem Medium für die Regeneration von Arabidopsis thaliana-Sämlingen
Agar wird als Bestandteil von EDMm (modifizierte Version von Eucalyptus dunnii Basalmedium (EDM)) für die Sprossenentwicklung von Eucalyptus dunnii-Klonen verwendet. Es wird ebenfalls als Bestandteil von Murashige- und Skoogmedium für die In-vitro-Kultur des TC09-Stamms von Cladosporium sphaerospermum verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Agar wird hauptsächlich als festes Medium für mikrobielle Kulturen verwendet. Es wird im Bereich 0,5 bis 1,0 % (w/v) genutzt, um Pflanzengewebe-Kulturmedien zu verfestigen. Es ist essenziell für das in vitro-Wurzelwachstum.
Sonstige Hinweise
Aufgereinigt für Forschungszwecke und Protoplastenkulturen.
Angaben zur Herstellung
Typische Arbeitskonzentration: 6–12 g/L.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bety Shiue de Hsie et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 198, 111577-111577 (2019-08-04)
Lippia rotundifolia Cham. is in the family Verbenaceae and is endemic to the Cerrado. This species is aromatic and characterized by the presence of glandular trichomes on its leaves that are rich in monoterpenes. The objective of this study was
AGAR DOES NOT AFFECT IN VITRO RHIZOGENESIS AND EX VITRO ACCLIMATIZATION OF Handroanthus chrysotrichus
Rabaiolli SMS, et al.
CERNE, 23(2), 185-192 (2017)
Thidiazuron induced micropropagation of Hypericum triquetrifolium Turra
Oluk, E and Orhan, Serpil
African Journal of Biotechnology, 8(15), 771-777 (2009)
Protocol: a method to study the direct reprogramming of lateral root primordia to fertile shoots
Kareem A, et al.
Plant methods, 12(1), 27-27 (2016)
Ata Chizari et al.
Biomedical optics express, 11(5), 2352-2365 (2020-06-06)
Functional performance of handheld laser speckle contrast imaging (LSCI) is compromised by movement artefacts. Here we quantify the movements of a handheld LSCI system employing electromagnetic (EM) tracking and measure the applied translational, tilt and on-surface laser beam speeds. By