Fortfahren mit
01870
Kieselgel 60 ADAMANT auf DC-Platten
with fluorescence indicator 254 nm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115711
MDL number:
€ 229,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
fluorescent indicator
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
250 μm ± 30 μm
plate size
20 cm × 20 cm
particle size
7.0-11.0 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.055531.056261.05721
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
plate size
20 cm × 20 cm
plate size
-
plate size
-
plate size
-
layer thickness
250 μm ± 30 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
layer thickness
250 μm
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
163880-25G04061838747815
163880-100G04061838747808
01870-25EA-F04061838501219