Merck
1.05553
Supelco
TLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
TLC Kieselgel 60
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Schichtdicke:
200 μm
Blatt L × B:
20 cm × 20 cm
Leistungsmerkmale:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Porengröße:
60 Å medium pore diameter
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Alufolien 20 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Anwendung
  • Spectrofluorimetric and stability-indicating thin layer chromatographic methods for determination of cabergoline, a prolactin inhibitor in pharmaceuticals: Diese Studie entwickelte einen neuen Ansatz zur gleichzeitigen Bestimmung von Cabergolin unter Verwendung von Kieselgel-60-DC-Aluminiumplatten, wodurch die Genauigkeit und Effizienz der pharmazeutischen Analyse verbessert wird (Rizk, Mahmoud, Azab, 2022).
  • Systemic Optimization and Validation of Normal and Reversed-Phase Eco-Friendly Chromatographic Methods for Simultaneous Determination of Paracetamol and Phenylephrine Hydrochloride: Es werden Kieselgel-60-DC-Aluminiumplatten zur Entwicklung einer robusten und umweltfreundlichen Chromatographiemethode verwendet, was einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltigen Laborpraktiken leistet (Farid, Mostafa, Fayez, Essam, 2022).
  • A High Performance Thin Layer Chromatographic Method Using a Design of Experiment Approach for Estimation of Phytochemicals in Extracts of Moringa Oleifera Leaves: Es wurde die Verwendung von Kieselgel-60-DC-Aluminiumplatten für hochauflösende phytochemische Analysen aufgezeigt, was entscheidende Bedeutung für die Forschung und Qualitätskontrolle bei Naturprodukten hat (Thomas, Kanakdhar, Shirsat, Deshkar, Kothapalli, 2020).
  • Concurrent production and relative quantification of vasicinone from in vivo and in vitro plant parts of Malabar nut (Adhatoda vasica Nees): Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung von Kieselgel-60-DC-Aluminiumplatten bei der Quantifizierung von pflanzlichen Verbindungen im Rahmen der Forschung an Heilpflanzen (Panigrahi, Gantait, Patel, 2017).
  • Assessment of aflatoxin B1 in livestock feed and feed ingredients by high-performance thin layer chromatography: Es werden Kieselgel-60-DC-Aluminiumplatten zum Nachweis und zur Quantifizierung von Aflatoxin B1 zur Gewährleistung der Sicherheit und Konformität in der Tierfutterherstellung verwendet (Kotinagu, Mohanamba, Kumari, 2015).
Verlinkung
Ersetzt: 5553-7; 5553
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 175– - 225 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
An einer konditionierten Folie ermittelter typischer Wert
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.