Fortfahren mit
00634
Ammonium-tetrachlorocuprat(II) Dihydrat
≥99.0% (AT), puriss
Synonym(e):
Ammoniumchlorcuprat(II), Ammoniumkupferchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.47
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
€ 47,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammonium-tetrachlorocuprat(II) Dihydrat, puriss., ≥99.0% (AT)
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
impurities
≤0.005% SO4, ≤0.05% free acid (as HCl)
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Application
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
128011.011431.01145
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98%
assay
99.995%
assay
≥99.8% (silver nitrate titration), 99.0-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
puriss.
grade
purum
grade
-
grade
-
impurities
≤0.005% SO4, ≤0.05% free acid (as HCl)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.005% Insoluble matter
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: copper, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0001%, Zn: ≤0.0002%, heavy metals: ≤0.0005%
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and characterisation of starch cuprate.
Staroszczyk H.
Food Chemistry, 129(3), 1217-1223 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
328766-25G04061831829396
328766-5G04061831829402
00634-1KG04061826731819
00634-250G04061838604552