Fortfahren mit
1.01143
Ammoniumchlorid
99.995 Suprapur®
Synonym(e):
Ammoniumchlorid, Salmiak
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H4ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
235-186-4
NACRES:
NB.21
eCl@ss:
38050207
Assay:
99.995%
Form:
solid
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
99.995%
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
1410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.7 (25 °C, 200 g/L in H2O, External MSDS)
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600‑900 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reagenz für Umwelttests: In den Umweltwissenschaften wird Ammoniumchlorid als Puffer bei der Analyse von Boden- und Wasserproben verwendet und hilft bei der genauen Messung von Schadstoffen und der Bewertung der Umweltgesundheit (Sharma et al., 2024).
  • Hochreines Ammoniumchlorid für die chemische Synthese: Der hohe Reinheitsgrad des Ammoniumchlorids ist für die Durchführung verschiedener chemischer Synthesen von entscheidender Bedeutung und bietet Konsistenz und Zuverlässigkeit bei Reaktionen, die für Forschungs- und Industrieanwendungen unerlässlich sind (Zhu et al., 2024).
Analysis Note
Reinheit (metallisch): ≥ 99,995 %
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
(Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,10 ppm
K (Kalium): ≤ 5,00 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 1,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
254134A451409718
assay
99.995%
assay
99.998% trace metals basis
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.53 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
density
-
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
338 °C (sublimed; External MSDS)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101143050004022536016740
101143005004022536016733
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf