Fortfahren mit
00496
cis-4-Hepten-1-ol
≥95.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020352
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
228-238-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1840300
Assay:
≥95.0%
€ 50,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
refractive index
n20/D 1.445
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
density
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC\C=C/CCCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3-
InChI key
CUKAXHVLXKIPKF-ARJAWSKDSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
630810111279H12900
assay
≥95.0%
assay
97%
assay
99%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.850 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
78 °C/23 mmHg (lit.)
bp
89-90 °C/16 mmHg (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.445
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
allyl, hydroxyl
functional group
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)