Wichtige Dokumente
111279
4-Penten-1-ol
99%
Synonym(e):
2-Allyl-ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
Dichte
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
OCCCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2
InChIKey
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?