Fortfahren mit
19-0970
Manganese(II) nitrate hexahydrate
JIS special grade, ≥98.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Mn(NO3)2 · 6H2O
Molekulargewicht:
287.04
UNSPSC Code:
12352302
Assay:
≥98.0%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥98.0%
form
solid
availability
available only in Japan
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lu Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 1278-1278 (2019-03-22)
Although single-atomically dispersed metal-Nx on carbon support (M-NC) has great potential in heterogeneous catalysis, the scalable synthesis of such single-atom catalysts (SACs) with high-loading metal-Nx is greatly challenging since the loading and single-atomic dispersion have to be balanced at high
Dong Wook Kwon et al.
Environmental technology, 38(22), 2785-2792 (2017-01-04)
The effects of physicochemical properties of Mn-Ti catalysts on O
Syam Kandula et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(23), e1800291-e1800291 (2018-05-11)
Supercapacitors suffer from lack of energy density and impulse the energy density limit, so a new class of hybrid electrode materials with promising architectures is strongly desirable. Here, the rational design of a 3D hierarchical sandwich Co9 S8 /α-MnS@N-C@MoS2 nanowire