Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 414,00 € 364,32 | |
| 15 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.54
€ 364,32
Listenpreis€ 414,00Sparen Sie 12%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame])
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
General description
Transparente, Streptavidin-beschichtete Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität:
Bindungskapazität gesamt: 1,5 μg/Well (Biotin-markierte Antikörper)
- Geblockte Menge: >300 μl
- SA-beschichteter Bereich: 300 μl
- Well-Geometrie: K
Bindungskapazität gesamt: 1,5 μg/Well (Biotin-markierte Antikörper)
Application
Features and Benefits
Der einzigartige Beschichtungsprozess gewährleistet homogene und reproduzierbare Beschichtungen mit einzigartigen Eigenschaften:
- Geringe Varianz zwischen den einzelnen Wells (Intra-Assay-Varianz)
- Geringe Varianz zwischen verschiedenen Platten (Inter-Assay-Varianz)
- Hohe Reproduzierbarkeit zwischen den Chargen
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Geringer Hintergrund
- Nahezu keine Auswaschung
Analysis Note
SA-Auswaschung (Ausbluten): <5 ng/Well
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Legal Information
StreptaWell is a trademark of Roche
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]) | packaging pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells]), pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]) | packaging - | packaging case of 100, pack of 25 |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Corning 3914 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Gang-Ping Xue
Nucleic acids research, 30(15), e77-e77 (2002-07-26)
A rapid and quantitative DNA-binding assay was developed based on the translational fusion of a DNA-binding protein (DBP) with a Neocallimastix patriciarum beta-1,4-D-glucanase, CelD. CelD releases a fluorescent 4-methylumbelliferyl product from 4-methylumbelliferyl cellobioside. This hydrolysis activity was used to quantify
Jean-Philippe Luzy et al.
Journal of biomolecular screening, 13(2), 112-119 (2008-01-25)
Adaptor proteins Grb7 and Grb2 have been implicated as being 2 potential therapeutic targets in several human cancers, especially those that overexpress ErbB2. These 2 proteins contain both a SH2 domain (Src homology 2) that binds to phosphorylated tyrosine residues
Ruth C Matthews et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(7), 2208-2216 (2003-06-25)
Mycograb (NeuTec Pharma plc) is a human genetically recombinant antibody against fungal heat shock protein 90 (HSP90). Antibody to HSP90 is closely associated with recovery in patients with invasive candidiasis who are receiving amphotericin B (AMB). Using in vitro assays
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 11989685001 | 04061836277277 |
| 11645692001 | 04061838250902 |
![StreptaWell™, High Bind (transparent, 12 x 8-well strips) pkg of 5 plates (11645692001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11989685001 [96 wells])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/352/091/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1/640/ef743cea-ccd8-44f1-8f3b-dec5a1e4f5d1.jpg)
![StreptaWell™ (transparent 96-well) pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/120/082/4ba5a04b-f4d7-49e0-9467-40c6b3cbb9b0/640/4ba5a04b-f4d7-49e0-9467-40c6b3cbb9b0.jpg)