Merck
STREPWELL-RO
Sigma-Aldrich
StreptaWell (transparent 96-Well)
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame]), pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
Synonym(e):
Streptavidin-beschichtete Mikrotiterplatten
Größe auswählen
5 EA
€ 358,00
15 EA
€ 753,00
€ 358,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
€ 358,00
15 EA
€ 753,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
€ 358,00
Check Cart for Availability
Materialien
( streptavidin-coated)
Verpackung
pkg of 15 plates (11734776001 [96 wells])
pkg of 5 plates (11664778001 [12 x 8 well strips and frame])
Hersteller/Markenname
Roche
Größe
96 wells
Eignung
suitable for immunoassay
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Transparente, Streptavidin-beschichtete Mikrotiterplatten:
  • Geblockte Menge: >300 μl
  • SA-beschichteter Bereich: 300 μl Beschichtungsvarianz garantiert
  • Well-Geometrie: K
Anwendung
StreptaWell kann für kolorimetrische und fluoreszierende Protein-Immunassays verwendet werden.[1]
Die Streptavidin-beschichtete 96-Well-Platte (StreptaWell) wurde verwendet, um biotinyliertes Peptidsubstrat im Überstand zu binden: Bei In-vitro-Kinase-Assays und DNA-Syntheseassays.[2][3]
Qualität
SA-Auswaschung (Ausbluten): <5 ng/Well
Sonstige Hinweise
Biotin-Bindungskapazität gesamt: 5 ng/Well, 20 pmol/Well (kompetitive Assays, 300-μl-Wells)
Bindungskapazität gesamt: 1,5 μg/Well (Biotin-markierte Antikörper)
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
StreptaWell is a trademark of Roche
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abigail M Druck Shudofsky et al.
Journal of virology, 84(23), 12325-12335 (2010-09-24)
Genome replication is inefficient without processivity factors, which tether DNA polymerases to their templates. The vaccinia virus DNA polymerase E9 requires two viral proteins, A20 and D4, for processive DNA synthesis, yet the mechanism of how this tricomplex functions is
Xi-Lin Niu et al.
The Journal of biological chemistry, 277(35), 31768-31773 (2002-06-26)
Tie2 is an endothelial receptor tyrosine kinase that is required for both embryonic vascular development and tumor angiogenesis. There is considerable interest in understanding the mechanisms of Tie2 activation for therapeutic purposes. The recent solution of the Tie2 crystal structure
Zhen Li et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(22), 3193-3201 (2011-10-01)
Zeolite L nanocrystals, as inorganic host material containing hydrophobic fluorophore N,N'-bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide in the unidirectional channels, are developed as new labels for biosensor systems. The external surface of the particles is modified with carboxylic acid groups for conjugation to primary