Fortfahren mit
PK-RO
Roche
Pyruvatkinase (PK)
from rabbit muscle
Synonym(e):
PK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
Biological source:
rabbit muscle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
form
suspension
specific activity
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
packaging
pkg of 1 mL (10128155001 [10 mg]), pkg of 10 mL (10128163001 [100 mg])
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
7.0-7.5
storage temp.
2-8°C
General description
ATP:Pyruvat-2-O-phosphotransferase
Pyruvatkinase hat eine molare Masse von 237.000 und existiert als Tetramer. Jede Polypeptidkette dieses Tetramers hat eine molare Masse von 57.200. Dieses Enzym enthält zwei identische katalytische Partikel namens Protomere. Jedes dieser Protomere enthält zwei Polypeptidketten. Jedes Protomer enthält jeweils eine Stelle für Mn2+ und Phosphoenolpyruvat.[1]
Application
Pyruvatkinase wird außerdem zum Messen der ATPase-Aktivität[2] und zur Bestimmung der Adenylatkonzentration eingesetzt.[3]
Biochem/physiol Actions
Pyruvatkinase katalysiert die irreversible Umwandlung von Phosphoenolpyruvat und ADP zu Pyruvat und ATP unter Nutzung eines Protons. Der erste Schritt ist der Transfer der Phosphatgruppe von Phosphoenolpyruvat zu ADP, wobei ein gebundenes Enolat von Pyruvat und ATP gebildet wird. Im zweiten Schritt wird ein Proton zu dem Enolat hinzugefügt, um die Ketoform von Pyruvat zu bilden. Abgesehen davon weist dieses Enzym weitere Aktivitäten auf, z. B. ATP- und Bicarbonat-abhängige ATPase, Phosphorylierung von Fluorid und Hydroxylamin, ATP-abhängige Phosphorylierung von Glycolat und Decarboxylierung von Oxaloacetat.[4]
Physical form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert etwa 6
Preparation Note
Aktivator: PK benötigt Mg2+ (oder Mn2+, Co2+) und K+ (oder NH4+, Rb+) für die volle Aktivität.
Analysis Note
Verunreinigungen: <0,001 % GK, jeweils <0,002 % „NADH-Oxidase“ und ATPase, jeweils <0,01 % Enolase, LDH und Myokinase
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10109045001P1506P9136
specific activity
~200 units/mg protein (at 25 °C (500 U/mg at 37 °C) with PEP as the substrate.)
specific activity
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
form
suspension
form
solution
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optimum pH
7.0-7.5
optimum pH
7.0-7.5
optimum pH
-
optimum pH
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvatkinase (PK)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1012816300104061838667670
1012815500104061838667663