Fortfahren mit
ENDOLYSS-RO
Roche
Endoproteinase Lys-C, Sequenzierqualität
from Lysobacter enzymogenes
Synonym(e):
Lys-c, Lysyl-Endopeptidase, Protease
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
3 x 5 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 700,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EG-Nummer:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
Biological source:
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
form
lyophilized
specific activity
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
mol wt
33 kDa by SDS-PAGE (reducing)
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 3 × 5 μg (11047825001), pkg of 5 μg (11420429001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
white
optimum pH
8.5-8.8
pH range
5-12
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
General description
Endoproteinase Lys-C in Sequenzierqualität wird aus Lysobacter enzymogenes als hochreine und spezifische Protease isoliert. Endoproteinase Lys-C aus Lysobacter enzymogenes ist ein Mitglied der Peptidase S1-Familie. Sie wird hauptsächlich für die anfängliche Fragmentierung von Polypeptidketten in der Protein-Sequenzanalyse verwendet.
Application
Verwenden Sie Endoproteinase Lys-C in Sequenzierqualität zur Proteinstrukturanalyse und zur Sequenzanalyse. Sie eignet sich zur Verdauung von Proteinen in Lösung, in Polyacrylamidgelen oder auf Blotting-Membranen.[1][2][3][4]
Biochem/physiol Actions
Dieses Enzym ist eine Serinprotease, die Amid-, Ester- und Peptidbindungen auf der Carboxylseite von Lys (in Tris-HCl- Puffer, pH 7,0 bis 9,0) spezifisch hydrolysiert.
Hitzeinaktivierung: Das Enzym kann durch Hitze (5 min bei 100 °C) oder TCA denaturiert werden.
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): +2 bis +8 °C
Lyophilisierte Endoproteinase Lys-C in Sequenzierqualität wird in 50 μl Aqua bidest. rekonstituiert. Dies ergibt eine Pufferkonzentration von 50 mM Hepes, pH 8,0, 10 mM EDTA und 5 mg/ml Raffinose. Um Autolyse zu vermeiden sollte die Inkubationstemperatur 37 °C nicht überschreiten.
Stabil in 4 M Harnstoff.
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ENDOGLUS-RO324715LYSC9000
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
≥200 units/mg protein (at 25 °C, with Chromozym PL)
specific activity
≥15 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
-
biological source
bacterial (Lysobacter enzymogenes)
biological source
Staphylococcus aureus (V8)
biological source
-
biological source
Achromobacter lyticus
suitability
suitable for enzyme test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
form
lyophilized
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Alexander Ebhardt et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(24), 2735-2743 (2014-11-08)
Tandem mass (MS/MS) spectra generated by collision-induced dissociation (CID) typically lack redundant peptide sequence information in the form of e.g. b- and y-ion series due to frequent use of sequence-specific endopeptidases cleaving C- or N-terminal to Arg or Lys residues.
Heterologous expression and pro-peptide supported refolding of the high specific endopeptidase Lys-C
Stressler T, et al.
Protein Expression and Purification, 118, 31-38 (2016)
Tao Xu et al.
Nature protocols, 4(3), 325-332 (2009-02-21)
This protocol outlines the essential steps of mass spectrometry-based analysis of protein samples that can be used to identify post-translational arginylation. We describe special considerations for sample preparation and digestion, mass spectrometry analysis using high-precision instruments, database searching for the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
1142042900104061838701831
1104782500104061838250766