Fortfahren mit
UFC9030
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 30 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 30 kDa MWCO
Synonym(e):
15 ml Probenvolumen, 30 kDa, MWCO, Zentrifugenkonzentrator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
8 pkg
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2026vonStrasbourg
€ 157,00
24 pkg
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2026vonStrasbourg
€ 414,00
96 pkg
Voraussichtliches Versanddatum05. Juni 2026vonStrasbourg
€ 1.580,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
Pore size:
30 kDa MWCO
Working volume:
≤15 mL , 15 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
€ 157,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2026Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
12.1 cm (4.807 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
7.6 cm2
volume
15 mL
working volume
≤15 mL , 15 mL
pore size
30 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Amicon® Ultra 15 ml Zentrifugenvorrichtungen mit Ultracel® 30.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration und verlässliche Rückhaltung von Makromolekülen. Zum Beispiel wird Ovalbumin (45 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 1 mg/ml zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 80-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust.
Das Konzentrat wird mit einem Pipettierer aus dem Probenreservoir der Filtervorrichtung entnommen, während das Ultrafiltrat in dem bereitgestellten Zentrifugenröhrchen gesammelt wird. Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotor verwendet werden. Durch das vertikale Membrandesign und den Dead Stop können die Amicon® Ultra 15-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kurzen Abschleuderzeiten bieten.
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die innere Filtrationsvorrichtung besteht zu 60 % aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 30.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten und Proteinentfernung vor der HPLS.
  • Konzentration von verdünnten oder vor-aufgereinigten Proteinen aus Säuleneluenten.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
Features and Benefits
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 30-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %.
  • Die vertikale Membran verringert die Konzentrationspolarisation für ultraschnelle Abschleuderzeiten (innerhalb 10–15 Minuten).
  • Die heißversiegelte Membran minimiert die Downstream-Extractables.
  • 100 % integritätsgeprüft für eine verlässliche Leistung.
  • Praktische Probenüberwachung mit einem transparenten Gehäuse und Skaleneinteilung für das Volumen.
  • Direkter Probenzugang für die Pipettiervorrichtung eliminiert den Verarbeitungsschritt, um das Konzentrat zu gewinnen.
  • Hohe Konzentrationsfaktoren von 80–100 X.
Physical form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
UFC8030UFC203024UFC5030
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
pore size
30 kDa MWCO
pore size
30 kDa MWCO
pore size
30 kDa MWCO
pore size
30 kDa MWCO
parameter
15 mL sample volume
parameter
4 mL sample volume
parameter
2 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
material
polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose support, polyethylene liner, styrene-butadiene housing, regenerated cellulose membrane
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
material
polypropylene tube (for collection), regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
material
polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
working volume
≤15 mL
working volume
≤4 mL
working volume
≤2 mL
working volume
≤500 μL , 0.5 mL
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 96 pkg, pkg of 8 pkg
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
packaging
pkg of 24 pkg
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 500 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Aufreinigungsprotokolle für Immunglobuline umfassen im Allgemeinen die Affinitätsbindung an Protein-A- oder Protein-G-Chromatographie-Medien, das Waschen ungebundener Proteine und Eluieren mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert.
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Artikel
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Reinigungsverfahren für die nachgelagerte Analyse verringern die Komplexität der Proben, beseitigen Störsubstanzen und konzentrieren die Analyten, um genauere Ergebnisse zu erzielen.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
UFC90309604053252400131
UFC90302404053252724732
UFC90300804053252579066
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. how many units are there in 1 pkg
    1 answer
    1. This product is packaged as a box of 8 tubes, 24 tubes, or 96 tubes.
      Helpful?
  2. How many individual columns come in one package. For example, if I wanted to purchase the 24package option, wil I get 24 columns or 24 packages of x number of columns?
    1 answer
    1. A package of 24 would equate to 24 Ultra Centrifugal Filters.
      Helpful?
  3. Hi there, I need to extract exosome in the range of 30 to 150 nm. Which Ultra Centrifugal Filter is fit for my work? Thank you for your advice in advance.
    1 answer
    1. We have performed studies of nanometer particles and all of our studies show that using a 100 kda molecular weight cutoff should be fine to trap particles greater than 10 nm.  
      Helpful?
  4. Can this item be sterilised, and if so, what is the best method (e.g., autoclaving) to ensure that product function and integrity are maintained?
    1 answer
    1. This item cannot be autoclaved. Sterilization with Ethylene Oxide is possible, but the method has not been validated.
      Helpful?
  5. Can the product be washed and re-used?
    1 answer
    1. This product is intended for single use. Repeated usage may result in declining performance.
      Helpful?
  6. How many times can sample be added to the same filter unit? For example: If I have 100 mL cell free supernatant and want to add 12 mL at a time, centrifuge and collect retentate - followed by discarding the flow through and pouring the next 12 mL etc.
    1 answer
    1. The same Amicon filter unit can be used for repeated spins with the same sample. However, repeated spins may lead to increased clogging, resulting in slower flow rates and longer spin times.
      Helpful?
  7. I noticed no volume change after centrifuging 10mL cell media at 14,000xg for 20minutes. Could this be due to unsuccessful concentration?
    1 answer
    1. The lack of volume change suggests that the sample may contain a high amount of particulate matter, leading to rapid clogging and preventing effective concentration.
      Helpful?
  8. Hello! Our lab had to move to a different area of our building and we found some probably quite old boxes of Amicon Ultra 15s (Cat UFC903096, lot R8CN67048). Does this product have an expiration date/shelf life? If so, has this lot surpassed it?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 11
    5 out of 5 stars.
    Amicon Ultra-15-An excellent choice
    This was back ordered a long time, but it is an excellent concentrator.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review