Merck
UFC5030
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 30 kDa MWCO
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 30 kDa MWCO, 0,5 ml Probenvolumen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien:
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Porengröße:
30 kDa MWCO
Länge:
4.99 cm (1.96 in.)
Durchmesser:
10.8 mm
Filtrationsfläche:
1 cm2
Volumen:
0.5 mL
Sterilität:
non-sterile
Materialien
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
4.99 cm (1.96 in.)
Durchmesser
10.8 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
0.5 mL
Porengröße
30 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 0,5 ml Zentrifugenfiltervorrichtungen bieten eine schnelle Ultrafiltration mit der Möglichkeit für hohe Konzentrationsfaktoren und leichte Konzentratrückgewinnung aus verdünnten und komplexen Probenmatrizen. Zum Beispiel wird Ovalbumin (45 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 1 mg/ml in der Regel zu >95 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 30-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Amicon® Ultra 0,5 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch die vertikale Membran und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 0,5-ml-Filter eine gute Leistung bei kürzeren Abschleuderzeiten bieten.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 30.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Primer-Entfernung, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einer Reaktionsmischung vorkommen, und Proteinentfernung vor der HPLC.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 30-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
  • Konzentriert 500 μl runter auf 15 μl
  • Konzentrationsfaktor 25x bis 30x
  • Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % aus verdünnter Ausgangslösung)
  • Schnelle Verarbeitungsdauer: 10 bis 30 Minuten
  • Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Ersetzt: 42411
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
Filtrationsmethoden und Membranfilterauswahl bei der Nanopartikelaufreinigung und -herstellung.
Alle anzeigen
Protokolle
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Verwandter Inhalt
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.